Butyl-2-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylpentanoic Acid Butyl Ester, 2-Methylvaleric Acid Butyl Ester, Butyl 2-Methylpentanoate
B3359-25ML B3359-500ML
TCIAB3359-25MLEA 17 EUR
TCIAB3359-25ML TCIAB3359-500ML
Butyl-2-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Butyl-2-methylvalerate
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Núm. CAS: 6297-41-2
EINECS: 228-569-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %