trans-2-Butene-1,4-diol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-But-2-ene-1,4-diol, trans-1,4-Dihydroxy-2-butene
B3384-1G B3384-5G
TCIAB3384-1GEA 73 EUR
TCIAB3384-1G TCIAB3384-5G
trans-2-Butene-1,4-diol ≥95.0% (por GC)
trans-2-Butene-1,4-diol
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de fusión: 25°C
Número MDL: MFCD00063207
Núm. CAS: 821-11-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %