Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% in isopropanol (IPA)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3395-25G
B3395-500G
TCIAB3395-25GEA
16
EUR
TCIAB3395-25G
TCIAB3395-500G
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% in isopropanol (IPA)
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formula:
C₁₆H₂₈O₆Ti Pto. de inflamación: 18°C |
Número MDL:
MFCD00000031 Núm. CAS: 17927-72-9 EINECS: 241-866-1 UN: 1219 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange clear liquid |
Concentration (Gravimetric Method) | 75.0 to 80.0 w/w% |