O-tert-Butyl-L-threonine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2S,3R)-2-Amino-3-(tert-butoxy)butanoic acid, H-Thr(tBu)-OH
B3398-1G B3398-5G
TCIAB3398-1GEA 16 EUR
TCIAB3398-1G TCIAB3398-5G
O-tert-Butyl-L-threonine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
O-tert-Butyl-L-threonine
Formula: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Pto. de fusión: 260°C
Número MDL: MFCD00037766
Núm. CAS: 4378-13-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -46.0 deg (C=2, MeOH)