2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3399-1G
B3399-5G
TCIAB3399-1GEA
91
EUR
TCIAB3399-1G
TCIAB3399-5G
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene
Formula:
C₁₂H₁₂O₂ |
Número MDL:
MFCD11870109 Núm. CAS: 5859-93-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 171.0 to 175.0 deg-C |