tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
tert-Butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, N-Boc-Nortropinone
B3401-1G
B3401-5G
TCIAB3401-1GEA
66
EUR
TCIAB3401-1G
TCIAB3401-5G
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₉NO₃ |
Número MDL:
MFCD00673779 Núm. CAS: 185099-67-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |