2-Benzylacrylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3409-25G B3409-5G
TCIAB3409-25GEA 48 EUR
TCIAB3409-25G TCIAB3409-5G
2-Benzylacrylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Benzylacrylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00854174
Núm. CAS: 5669-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72881849c4d9f924217644d15c7b9049cb9411a2&vid=72881849c4d9f924217644d15c7b9049cb9411a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C