(S)-N-tert-Butyldecahydroisoquinoline-3-carboxamide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: [3S-(3α,4αβ,8αβ)]-N-(tert-Butyl)decahydroisoquinoline-3-carboxamide, (3S,4aS,8aS)-N-(tert-Butyl)decahydroisoquinoline-3-carboxamide
B3410-25G B3410-5G
TCIAB3410-25GEA 169 EUR
TCIAB3410-25G TCIAB3410-5G
(S)-N-tert-Butyldecahydroisoquinoline-3-carboxamide ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-N-tert-Butyldecahydroisoquinoline-3-carboxamide
Formula: C₁₄H₂₆N₂O
MW: 238,38 g/mol
Número MDL: MFCD01313226
Núm. CAS: 136465-81-1
EINECS: 420-380-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -70.0 to -76.0 deg (C=1, MeOH)