1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride
B3419-25G B3419-5G
TCIAB3419-25GEA 170 EUR
TCIAB3419-25G TCIAB3419-5G
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅NO·HCl
MW: 225,72 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Número MDL: MFCD00012791
Núm. CAS: 50606-58-1
EINECS: 256-646-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C