Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3422-25G B3422-500G
TCIAB3422-25GEA 16 EUR
TCIAB3422-25G TCIAB3422-500G
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate
Formula: C₂₂H₄₂O₄S
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD01757653
Núm. CAS: 10526-15-5
EINECS: 234-083-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %