1,4-Butanediolbis(thioglycolate) ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3423-25G B3423-500G
TCIAB3423-25GEA 17 EUR
TCIAB3423-25G TCIAB3423-500G
1,4-Butanediolbis(thioglycolate) ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Butanediolbis(thioglycolate)
Formula: C₈H₁₄O₄S₂
Número MDL: MFCD00266655
Núm. CAS: 10193-95-0
EINECS: 233-479-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %