Bis(2-hydroxyethyl)terephthalate ≥85.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: BHET, Terephthalic Acid Bis(2-hydroxyethyl) Ester, Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate
B3429-25G B3429-500G
TCIAB3429-25GEA 17 EUR
TCIAB3429-25G TCIAB3429-500G
Bis(2-hydroxyethyl)terephthalate ≥85.0% (by HPLC)
Bis(2-hydroxyethyl)terephthalate
Formula: C₁₂H₁₄O₆
MW: 254,24 g/mol
Número MDL: MFCD00081066
Núm. CAS: 959-26-2
EINECS: 213-497-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Melting point 104.0 to 111.0 deg-C