1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Bis(3-hydroxy-3-amyl)benzene, 1,3-Bis(1-ethyl-1-hydroxypropyl)benzene, 3,3'-(m-Phenylene)di-3-pentanol, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetraethyl-1,3-benzenedimethanol
B3436-25G B3436-5G
TCIAB3436-25GEA 416 EUR
TCIAB3436-25G TCIAB3436-5G
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene ≥90.0% (por GC)
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene
Formula: C₁₆H₂₆O₂
MW: 250,38 g/mol
Número MDL: MFCD14708166
Núm. CAS: 676465-94-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %