trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2S,4R)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)pyrrolidine-2-carboxylic Acid
B3440-1G
B3440-5G
TCIAB3440-1GEA
159
EUR
TCIAB3440-1G
TCIAB3440-5G
trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline
Formula:
C₂₁H₂₇NO₃Si MW: 369,54 g/mol |
Núm. CAS:
259212-61-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -35.0 to -34.0 deg (C=0.8, MeOH) |