2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
Proveedor: TCI
Sinónimos: BP1T
B3441-1G B3441-5G
TCIAB3441-1GEA 96 EUR
TCIAB3441-1G TCIAB3441-5G
2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
Formula: C₂₈H₂₀S
MW: 388,53 g/mol
Pto. de fusión: 337°C
Núm. CAS: 56316-86-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Elemental analysis (Sulfuride) 7.90 to 8.50 %