4-Bromo-N-methylphthalimide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3443-25G B3443-5G
TCIAB3443-25GEA 408 EUR
TCIAB3443-25G TCIAB3443-5G
4-Bromo-N-methylphthalimide ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-N-methylphthalimide
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240.06 g/mol
Núm. CAS: 90224-73-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C