2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3448-1G B3448-5G
TCIAB3448-1GEA 29 EUR
TCIAB3448-1G TCIAB3448-5G
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₃H₁₉BO₂
Número MDL: MFCD05663841
Núm. CAS: 87100-28-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %