2-Butyl-1-n-octanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3457-25ML B3457-500ML B3457-100ML
TCIAB3457-25MLEA 28 EUR
TCIAB3457-25ML TCIAB3457-500ML TCIAB3457-100ML
2-Butyl-1-n-octanol ≥98.0% (por GC)
2-Butyl-1-n-octanol
Formula: C₁₂H₂₆O
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de fusión: –80°C
Pto. de inflamación: 110°C
Número MDL: MFCD00053508
Núm. CAS: 3913-02-8
EINECS: 223-470-0
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8716730b7013d5dffdbd59d9e0619de0d6f8f0d&vid=f8716730b7013d5dffdbd59d9e0619de0d6f8f0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %