3-Benzylamino-1-propanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3462-5G B3462-25G
TCIAB3462-5GEA 41 EUR
TCIAB3462-5G TCIAB3462-25G
3-Benzylamino-1-propanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Benzylamino-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00020622
Núm. CAS: 4720-29-0
EINECS: 225-210-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %