2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3463-5G B3463-1G
TCIAB3463-5GEA 263 EUR
TCIAB3463-5G TCIAB3463-1G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (por GC)
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 88°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09868694
Núm. CAS: 62563-07-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %