1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
IPr, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene
B3465-1G
B3465-5G
TCIAB3465-1GEA
105
EUR
TCIAB3465-1G
TCIAB3465-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene
Formula:
C₂₇H₃₆N₂ MW: 388,60 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07781991 Núm. CAS: 244187-81-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |