5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Bluo-Gal, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside
B3470-100MG
B3470-20MG
TCIAB3470-100MGEA
50
EUR
TCIAB3470-100MG
TCIAB3470-20MG
5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC) for biochemical research
5-Bromo-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Formula:
C₁₄H₁₆BrNO₆ MW: 374,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00063691 Núm. CAS: 97753-82-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
beta-Galactosidase detection test | to pass test |