(1R,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3478-1G B3478-5G
TCIAB3478-1GEA 132 EUR
TCIAB3478-1G TCIAB3478-5G
(1R,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1R,2S)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09952106
Núm. CAS: 364385-54-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %