(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(1S,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1S,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane
B3483-1G
B3483-5G
TCIAB3483-1GEA
164
EUR
TCIAB3483-1G
TCIAB3483-5G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09952105 Núm. CAS: 365996-30-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -5.0 to -7.0 deg (C=1, CH2Cl2) |