(S)-3-(4-(tert-Butoxy)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Boc-Tyr(tBu)-OH, N-Boc-O-tert-butyl-L-tyrosine
B3485-1G
B3485-5G
TCIAB3485-1GEA
23
EUR
TCIAB3485-1G
TCIAB3485-5G
(S)-3-(4-(tert-Butoxy)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-3-(4-(tert-Butoxy)phenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formula:
C₁₈H₂₇NO₅ MW: 337.4 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00065598 Núm. CAS: 47375-34-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 115.0 to 119.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -14.0 to -18.0 deg (C=1, DMF) |