(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-3-pyridinemethanol
B3493-1G B3493-5G
TCIAB3493-1GEA 74 EUR
TCIAB3493-1G TCIAB3493-5G
(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (por GC)
(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Número MDL: MFCD03265757
Núm. CAS: 37669-64-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %