2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3496-1G B3496-5G
TCIAB3496-1GEA 56 EUR
TCIAB3496-1G TCIAB3496-5G
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Formula: C₁₃H₁₁BrO₂
Número MDL: MFCD03964189
Núm. CAS: 10262-65-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C