1,1'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ferrocene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1'-Ferrocenediboronic Acid Bis(pinacol) Ester
B3501-1G
B3501-5G
TCIAB3501-1GEA
106
EUR
TCIAB3501-1G
TCIAB3501-5G
1,1'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ferrocene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ferrocene
Formula:
C₂₂H₃₂B₂FeO₄ MW: 437,96 g/mol |
Número MDL:
MFCD06411336 Núm. CAS: 737776-93-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 171.0 to 175.0 deg-C |