2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6,6′-Dinicotinic acid
B3502-1G B3502-5G
TCIAB3502-1GEA 116 EUR
TCIAB3502-1G TCIAB3502-5G
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,21 g/mol
Pto. de fusión: 365°C
Número MDL: MFCD01318320
Núm. CAS: 1802-30-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %