2-Bromo-3-hexylthiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3507-25G B3507-5G
TCIAB3507-25GEA 197 EUR
TCIAB3507-25G TCIAB3507-5G
2-Bromo-3-hexylthiophene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-hexylthiophene
Formula: C₁₀H₁₅BrS
Pto. Ebullición: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09907959
Núm. CAS: 69249-61-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %