2,2'-Bicinchoninic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B3509-1G B3509-5G
TCIAB3509-1GEA 40 EUR
TCIAB3509-1G TCIAB3509-5G
2,2'-Bicinchoninic acid ≥98.0% (by HPLC)
2,2'-Bicinchoninic acid
Formula: C₂₀H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 365°C
Número MDL: MFCD00068342
Núm. CAS: 1245-13-2
EINECS: 214-990-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %