2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Bis(benzimidazol-2-yl)pyridine, 2,2'-(2,6-Pyridinediyl)bis(benzimidazole)
B3510-1G B3510-5G
TCIAB3510-1GEA 114 EUR
TCIAB3510-1G TCIAB3510-5G
2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridine
Formula: C₁₉H₁₃N₅
MW: 311,35 g/mol
Pto. de fusión: 353°C
Número MDL: MFCD00134500
Núm. CAS: 28020-73-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %