cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
B3518-1G
B3518-5G
TCIAB3518-1GEA
46
EUR
TCIAB3518-1G
TCIAB3518-5G
cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
cis-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD03453252 Núm. CAS: 222530-33-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 143.0 to 147.0 deg-C |