2-Bromodibenzothiophene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3525-25G B3525-5G
TCIAB3525-25GEA 117 EUR
TCIAB3525-25G TCIAB3525-5G
2-Bromodibenzothiophene ≥95.0% (por GC)
2-Bromodibenzothiophene
Formula: C₁₂H₇BrS
Número MDL: MFCD00089285
Núm. CAS: 22439-61-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 123.0 to 129.0 deg-C