2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2-Bipyridine-6,6-dicarboxylic Acid
B3533-1G B3533-5G
TCIAB3533-1GEA 145 EUR
TCIAB3533-1G TCIAB3533-5G
2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,21 g/mol
Pto. de fusión: 288°C
Número MDL: MFCD11042476
Núm. CAS: 4479-74-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %