Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) chloride, Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)nickel(II)
B3534-1G B3534-5G
TCIAB3534-1GEA 31 EUR
TCIAB3534-1G TCIAB3534-5G
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride
Formula: C₃₆H₆₆Cl₂NiP₂
MW: 690.46 g/mol
Pto. de fusión: 227°C
Número MDL: MFCD11973802
Núm. CAS: 19999-87-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %