Bismuto (III) cloruro, anhidro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3546-250G B3546-25G
TCIAB3546-250GEA 182 EUR
TCIAB3546-250G TCIAB3546-25G
Bismuto (III) cloruro, anhidro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bismuto (III) cloruro
Formula: BiCl₃
Pto. Ebullición: 447°C
Pto. de fusión: 230°C
Número MDL: MFCD00003461
Núm. CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Índice Merck: 14,01262
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %