2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)fluorene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3552-1G
B3552-5G
TCIAB3552-1GEA
183
EUR
TCIAB3552-1G
TCIAB3552-5G
2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)fluorene ≥98.0% (by HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)fluorene
Formula:
C₂₅H₃₀Br₄ |
Número MDL:
MFCD09260450 Núm. CAS: 570414-33-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |