9-(4-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3554-1G
B3554-5G
TCIAB3554-1GEA
16
EUR
TCIAB3554-1G
TCIAB3554-5G
9-(4-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Formula:
C₁₈H₁₂BrN MW: 322,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD11617969 Núm. CAS: 57102-42-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |