9-Benzylcarbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-Benzyl-9H-carbazole
B3558-25G B3558-5G
TCIAB3558-25GEA 372 EUR
TCIAB3558-25G TCIAB3558-5G
9-Benzylcarbazole ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
9-Benzylcarbazole
Formula: C₁₉H₁₅N
MW: 257,34 g/mol
Pto. Ebullición: 268°C
Número MDL: MFCD00218286
Núm. CAS: 19402-87-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C