2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3560-5G
B3560-1G
TCIAB3560-5GEA
36
EUR
TCIAB3560-5G
TCIAB3560-1G
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula:
C₂₅H₁₅Br |
Número MDL:
MFCD08704217 Núm. CAS: 171408-76-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 182.0 to 186.0 deg-C |