1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,8,8-Tetramethyl-3,7-dioxa-2,8-disilanonane
B3563-25G B3563-5G
TCIAB3563-25GEA 240 EUR
TCIAB3563-25G TCIAB3563-5G
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane
Formula: C₉H₂₄O₂Si₂
MW: 220,46 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Número MDL: MFCD00161340
Núm. CAS: 17887-80-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %