4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester, 4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
B3573-1G B3573-5G
TCIAB3573-1GEA 170 EUR
TCIAB3573-1G TCIAB3573-5G
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (por GC)
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₁₈H₂₆B₂N₂O₄S
Número MDL: MFCD11656086
Núm. CAS: 934365-16-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C