Benzyl phenyl carbonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Carbonic Acid Benzyl Phenyl Ester
B3574-25G B3574-5G
TCIAB3574-25GEA 134 EUR
TCIAB3574-25G TCIAB3574-5G
Benzyl phenyl carbonate ≥95.0% (por GC)
Benzyl phenyl carbonate
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Número MDL: MFCD07784341
Núm. CAS: 28170-07-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %