1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Butene-1,4-diol Dibutyrate
B3580-5G B3580-25G
TCIAB3580-5GEA 27 EUR
TCIAB3580-5G TCIAB3580-25G
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (por GC)
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene
Formula: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD07368634
Núm. CAS: 1572-84-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %