tert-Butyl phenyl carbonate ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B3590-25G B3590-5G
TCIAB3590-25GEA 74 EUR
TCIAB3590-25G TCIAB3590-5G
tert-Butyl phenyl carbonate ≥96.0% (by HPLC)
tert-Butyl phenyl carbonate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00008804
Núm. CAS: 6627-89-0
EINECS: 229-601-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%