4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3597-25G B3597-5G
TCIAB3597-25GEA 158 EUR
TCIAB3597-25G TCIAB3597-5G
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid
Formula: C₁₆H₁₅BrO₂
Número MDL: MFCD01321300
Núm. CAS: 37742-98-6
EINECS: 253-648-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %