Benazepril hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-((S)-3-(((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)amino)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-1-yl)acetic acid hydrochloride, (3S)-3-[(1S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid Hydrochloride
B3611-1G B3611-5G
TCIAB3611-1GEA 85 EUR
TCIAB3611-1G TCIAB3611-5G
Benazepril hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Benazepril hydrochloride
Formula: C₂₄H₂₈N₂O₅
MW: 460,96 g/mol
Pto. de fusión: 183°C
Número MDL: MFCD00895734
Núm. CAS: 86541-74-4
Índice Merck: 14,01031
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -134.0 to -140.0 deg (C=1, EtOH)