N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-Cl)-OH, (R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine
B3613-1G B3613-5G
TCIAB3613-1GEA 52 EUR
TCIAB3613-1G TCIAB3613-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299.75 g/mol
Número MDL: MFCD00076978
Núm. CAS: 57292-44-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=1, EtOAc)