N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-L-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Boc-Phe(4-Cl)-OH, N-Boc-4-chloro-L-phenylalanine
B3614-1G B3614-5G
TCIAB3614-1GEA 30 EUR
TCIAB3614-1G TCIAB3614-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-L-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299.75 g/mol
Número MDL: MFCD00057808
Núm. CAS: 68090-88-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, EtOAc)